(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1786-25G B1786-5G
TCIAB1786-25GEA 143 EUR InStock
TCIAB1786-25G TCIAB1786-5G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00010846
Numéro CAS: 102029-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192f567fd009435d447fa0c49335bdb18c180d8a&vid=192f567fd009435d447fa0c49335bdb18c180d8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +15.0 deg (C=5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité