(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fournisseur: Molekula
MOLE27204332-5GEA 0 EUR InStock
MOLE27204332-5G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Numéro CAS: 102029-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité