(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18236.06 A18236.14
A18236.06EA 122 EUR InStock
A18236.06 A18236.14
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Purity: 99% CAS No.: 90719-32-7 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 3649667
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064496
Numéro CAS: 90719-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité