(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1754-25G B1754-5G
TCIAB1754-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB1754-25G TCIAB1754-5G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00064496
Numéro CAS: 90719-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -15.0 deg (C=5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité