(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fournisseur: Molekula
MOLEM84463971EA 0 EUR InStock
MOLEM84463971
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064496
Numéro CAS: 90719-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité