(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1307-25G P1307-5G
TCIAP1307-25GEA 176 EUR InStock
TCIAP1307-25G TCIAP1307-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (par GC)
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192393
Numéro CAS: 90319-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10c8975607a12c12d363eb7bbcf66fb4e804ed6&vid=b10c8975607a12c12d363eb7bbcf66fb4e804ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 131.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -70.0 to -74.0 deg (C=1, EtOAc)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité