Strychnine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO158950250EA 93.5 EUR InStock
ACRO158950250 ACRO158951000
Strychnine 98%
Strychnine
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₂
MW: 334,42 g/mol
Point de fusion: 284…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005941
Numéro CAS: 57-24-9
ONU: 1692
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité