(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO224300050EA 88.9 EUR InStock
ACRO224300050 ACRO224300250 ACRO224302500 ACRO224300010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286,33 g/mol
Point de fusion: 205…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 18531-94-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité