(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
L08305.03 L08305.06 L08305.14
L08305.03EA 44.5 EUR InStock
L08305.03 L08305.06 L08305.14
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 18531-94-7 Molecular Formula: C20H14O2 Formula Weight: 286.33 Odour: Characteristic Melting Point: 206-211° Beilstein Reference: 3616837 Merck Reference: 14,1226 Optical Rotation: +34.5 (c=1 in THF) UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004068
Formule: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286,33 g/mol
Point de fusion: 206…211 °C
Densité: 1.301
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 18531-94-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1226
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité