(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fournisseur: Molekula
MOLE11057305-1GEA 0 EUR InStock
MOLE11057305-1G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 18531-99-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité