L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dimethylarsinate de sodium trihydraté 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
214970250 214971000 214975000 214970100
ACRO214970250EA 80.9 EUR InStock
ACRO214970250 ACRO214971000 ACRO214975000 ACRO214970100
Dimethylarsinate de sodium trihydraté 98%, pur
Dimethylarsinate de sodium trihydraté
Formule: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
MW: 213.94 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149079
Numéro CAS: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
ONU: 1688
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité