Dimethylarsinate de sodium trihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
5169.1 5169.2
ROTH5169.1EA 78.5 EUR InStock
ROTH5169.1 ROTH5169.2
Dimethylarsinate de sodium trihydraté
Dimethylarsinate de sodium trihydraté
Formule: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149079
Numéro CAS: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
ONU: 1688
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité