Captafol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10950000EA 138 EUR InStock
EHERC10950000
Captafol
Captafol
Formule: C₁₀H₉Cl₄NO₂S
MW: 349,06 g/mol
Numéro CAS: 2425-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité