1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO172370025EA 145 EUR InStock
ACRO172370025
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 98%
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 127…131 °C (12 mmHg)
Densité: 1,06 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001690
Numéro CAS: 1590-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité