Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

H31865.03EA 74.6 EUR InStock
H31865.03
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 98%
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one


Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (12 mmHg)
Densité: 1,058
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001690
Numéro CAS: 1590-08-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité