Carbofuran
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11010000EA 125 EUR InStock
EHERC11010000
Carbofuran
Carbofuran
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Numéro CAS: 1563-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité