Calix[4]arene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
290190010 290190050
ACRO290190010EA 102 EUR InStock
ACRO290190010 ACRO290190050
Calix[4]arene 98%
Calix[4]arene
Formule: C₂₈H₂₄O₄
Point de fusion: 315…318 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233673
Numéro CAS: 74568-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité