Calix[4]arene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21320.03 B21320.06
B21320.03EA 123 EUR InStock
B21320.03 B21320.06
Calix[4]arene ≥98%
Calix[4]arene
Purity: 98% CAS No.: 74568-07-3 Molecular Formula: C28H24O4 Formula Weight: 424.50 Melting Point: 315-318° MDL No.: MFCD00143912
Formule: C₂₈H₂₄O₄
Point de fusion: 315…318 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233673
Numéro CAS: 74568-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité