Calix[8]arene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21666.03 B21666.06 B21666.14
B21666.03EA 68.9 EUR InStock
B21666.03 B21666.06 B21666.14
Calix[8]arene ≥97%
Calix[8]arene
Purity: 97% CAS No.: 82452-93-5 Molecular Formula: C56H48O8 Formula Weight: 848.99 Melting Point: 450° MDL No.: MFCD00143914
Formule: C₅₆H₄₈O₈
MW: 848,99 g/mol
Point de fusion: >450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143914
Numéro CAS: 82452-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité