4-tert-Butylcalix[4]arene 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
290220250 290220050
ACRO290220250EA 194 EUR InStock
ACRO290220250 ACRO290220050
4-tert-Butylcalix[4]arene 99%
4-tert-Butylcalix[4]arene
Formule: C₄₄H₅₆O₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066280
Numéro CAS: 60705-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité