Powder funnels, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H146600080 H146600065 H146600100 H146600150
BELAH146600080EA 147 EUR InStock
BELAH146600080 BELAH146600065 BELAH146600100 BELAH146600150
Powder funnels, SP Bel-Art
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
Specially designed for transferring powders. These funnels have 60º angle and a wide stem for clog-free filling.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité