Armoires de dessiccation, Dry-Keeper™
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
Dry-Keeper™
468-4101EA 499 EUR InStock
468-4101
Armoires de dessiccation, Dry-Keeper™
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Small, clear polystyrene desiccator cabinet, these can be safely stacked up to five units high for maximum use of dry storage space.
Information de livraison: Supplied with ready to use jar of silica gel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité