Portoirs pour incubateur, Stak-A-Tray™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H186100470 H186101440
631-9775EA 218 EUR InStock
631-9775 BELAH186101440
Portoirs pour incubateur, Stak-A-Tray™
Portoirs Portoirs pour incubateurs
These are stainless steel modular rack and tray system that maximizes storage for petri dishes and cell culture flasks in incubators, cold rooms or on the bench.
  • Perforated trays allow air flow and slide easily in the rack
  • Stack up to five racks for 20 levels of storage
  • Each tier accommodates one large or two small trays
All parts are stainless steel and autoclavable at 121 ºC (250 ºF).
Informations de commande: Racks and trays are sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité