Portoirs de tubes à essais, Stack Rack™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188601316 F188602630
BELAF188601316EA 94.3 EUR InStock
BELAF188601316 BELAF188602630
Portoirs de tubes à essais, Stack Rack™
Portoirs Tube Racks
PP, blanc
  • Résistants à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Incassables et ne tachent pas
  • Avec une étagère supérieure de 70 mm de hauteur
Ces portoirs robustes offrent des plaques d'extrémité verrouillables avec des poignées pour sécuriser l'empilage lors du chargement des tubes jusqu'à 100 mm de long. Les lignes sont indiquées par des numéros et des lettres pour une identification facile.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité