Blouses de laboratoire pour femme, en coton
Fournisseur: UVEX
8151.101 8151.102 8151.103 8151.106 8151.104 8151.105 8151.107 8151.108 8151.109 8151.110 8151.111 8151.112 8151.113
UVEX8151.101EA 0 EUR InStock
UVEX8151.101 UVEX8151.102 UVEX8151.103 UVEX8151.106 UVEX8151.104 UVEX8151.105 UVEX8151.107 UVEX8151.108 UVEX8151.109 UVEX8151.110 UVEX8151.111 UVEX8151.112 UVEX8151.113
Blouses de laboratoire pour femme, en coton
Tenue de travail
Ces blouses à manches courtes sont 100% coton.
  • Revers collar
  • Concealed stainless steel push buttons
  • Two side pockets, one breast pocket
  • Slightly fitted waist
  • Comply to Öko-Tex Standard 100
Weight: 210 g/m²
Length: 105 cm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité