Storage phosphor screens and cassettes
Fournisseur: Cytiva
28-9564-82 28-9564-78 28-9564-74 28-9564-75 28-9564-76 28-9564-77 28-9564-81 29-1755-23 29-1755-24
28-9564-82EA 1066 EUR InStock
28-9564-82 28-9564-78 28-9564-74 28-9564-75 28-9564-76 28-9564-77 28-9564-81 29-1755-23 29-1755-24
Storage phosphor screens and cassettes
Films autoradiographiques Cassettes
Les écrans d'enregistrement luminescent capturent les images latentes produites par les radiations ionisantes (rayons X, émissions β et γ provenant des isotopes tels que 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 35S, 33P, etc.). Lors de la stimulation induite par laser, la quantité de lumière émise à partir de l'écran d'enregistrement luminescent est proportionnelle à la quantité de radioactivité dans l'échantillon. L'image numérique résultante permet une quantification des différences subtiles d'intensité du signal sur une large plage dynamique à l'aide de systèmes d'imagerie d'enregistrement luminescent tels que Typhoon, Storm et PhosphorImager. En règle générale, le temps d'exposition est réduit de 50% à 90% par rapport à un film traditionnel pour une exposition équivalente. Les images de qualité publication sont souvent obtenues en une seule exposition. Elles sont réutilisables et ne sont pas détériorées par l'exposition répétée aux niveaux de radioactivité du laboratoire.
Les écrans à usage général (GP) et multi-usage standard (MS) sont fiables pour un large éventail d'applications et peuvent être utilisés avec 32P, 125I, 35S, 33P et 14C. Grâce au revêtement durable en acétate de cellulose et à la couche de phosphore, les écrans GP et MS sont bien adaptés à la quantification et la détection de 32P et 125I. Ce sont des écrans de choix pour les gels et transferts 32P Northern et Southern et les transferts 125I Western.
Afin de détecter la faible énergie du signal 3H, les écrans tritium (TR) sont construits sans couche protectrice d'acétate de cellulose. Grâce aux écrans hautement sensibles, les réactifs fluorographiques ne sont plus nécessaires. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le signal 3H est à la surface de l'échantillon et disponible pour pénétrer l'écran.
Les écrans à résolution supérieure (SR) sont compatibles avec les systèmes Typhoon FLA 9000 et Typhoon FLA 7000. Les écrans offrent une plus grande résolution lorsqu'une résolution en pixels de 50 μm est nécessaire. Pour les résolutions de 100 μm ou inférieures, les écrans MS offrent une résolution suffisante.
Exposure cassettes protect the screen from light during exposure to the sample. They are for use with unmounted screens (not included).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité