Lunettes de sécurité, uvex pheos
Fournisseur: UVEX
9192.215 9192.225 9192.725 9192.785 9192.881 9192.385 9192.485 9192.745 9192.285 9192.080
111-1245EA 23.3 EUR InStock
111-1245 111-1246 111-1248 111-1252 111-1259 111-1247 111-1692 111-1877 111-1876 UVEX9192.080
Lunettes de sécurité, uvex pheos
Lunettes
La technologie de revêtement Supravision HC-AF rend le verre pheos très résistant aux rayures sur l'extérieur, et anti-buée de façon permanente à l'intérieur.
  • Protection totale contre les UV
  • Protège-sourcils pour une couverture supplémentaire
  • Aération améliorée
  • Charnières haute performance
  • Compatibilité avec d'autres EPI (casques antibruit, casques et casquettes de sécurité)
Certifications: EN 166, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité