Accessories for KL, KM, KS, SM and VKS shakers
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
0052059 0052058 0052056 0052057 0052201
444-9435EA 59.9 EUR InStock
444-9435 444-9433 444-9431 444-9432 444-9434
Accessories for KL, KM, KS, SM and VKS shakers
Agitateurs Agitateurs orbitaux
The test tube racks can be fastened either on the standard rack system between the clamping strips or can be screwed on the universal tray by means of a hinged foot. Hinged foot is used to vary the angle of inclination of the test tubes. The microplate is tilted at approximately 20°
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité