Attachments for vortex mixers, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H370800020
444-0091EA 260 EUR InStock
444-0091
Attachments for vortex mixers, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
Vortexer attachment for microcentrifuge tubes can hold 1,5 ml tubes in an 8 or 20 capacity disk to carry out simultaneous vortexing. The contents present in the tube are mixed by holding the shaft against the rubber pad of a vortexer.
  • Made of PP
  • Mix up to 20 tubes at single time
  • Shaft length: 165 mm
  • Ball handle Ø: 254 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité