Filter paper discs for Buchner table-top funnels, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
BELAH146320018EA 570 EUR InStock
BELAH146320018 BELAH146320010 BELAH146320024
Filter paper discs for Buchner table-top funnels, SP Bel-Art
Filtres Papiers filtre Papiers filtres quantitatifs
These heavy bond grade filter paper discs are custom-sized to fit table-top Buchner funnels and have a thickness of 0,30 mm.
  • Made from creped white cellulose to improve porosity
  • Flow rate: 90 ml per minute
  • Wet burst strength is greater than 68 KPa; able to retain particles as small as 3 microns
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité