Safety helmets, uvex airwing B-WR
Fournisseur: UVEX
9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
111-8234EA 29.3 EUR InStock
111-8234 111-8237 111-8253 111-8254 111-8255 111-8256
Safety helmets, uvex airwing B-WR
Casques Casques de sécurité
Airwing B-WR safety helmet made from a polyethylene shell.
  • Three variable air vents
  • Suspension harness with rotating size adjusters for infinite width adjustment
  • Provides protection even in extremely low temperatures (−30 °C)
  • Size range: 52 to 61 cm
Certifications: EN 397
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité