Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB35S
Fournisseur: UVEX
9889122 9889120 9889121 9889123
UVEX9889122EA 267 EUR InStock
UVEX9889122 UVEX9889120 UVEX9889121 UVEX9889123
Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB35S
Gants
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Excellent mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité