Béchers de Griffin, PP
Fournisseur: BURKLE
7122-0250 7122-1000 7122-3000 7122-0025 7122-5000 7122-0150 7122-0400 7122-2000 7122-0500
BURK7122-0250EA 4.3 EUR InStock
BURK7122-0250 BURK7122-1000 BURK7122-3000 BURK7122-0025 BURK7122-5000 BURK7122-0150 BURK7122-0400 BURK7122-2000 BURK7122-0500
Béchers de Griffin, PP
Béchers
Les béchers de laboratoire selon selon DIN 12331 et ISO 7056 (verre), sont donc utilisables dans de nombreux domaines.
  • PP, hautement transparent
  • Graduations imprimées bleues
  • Incassable
Une impression individualisée est possible en cas de commande d'une grande quantité.
Certifications: ISO 7056
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité