Égouttoir de paillasse, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
9640-3040 9640-3050 9640-3060
141-0257EA 371 EUR InStock
141-0257 141-0258 141-0259
Égouttoir de paillasse, LaboPlast®
Portoirs Égouttoirs
Portoir en PVC, tiges en PP.
  • Portoir de paillasse stable, peut s'utiliser des deux côtés
  • Tiges sont simplement encliquetées
  • Retrait facile du plateau collecteur pour le vidage
Les tiges stables sont placées dans les différents orifices de l'égouttoir (un clic est émis lorsqu'elles sont en place). Leur position peut être modifiée à tout moment. Grâce à la combinaison de tiges de trois longueurs différentes (60, 100 mm et extension jusqu'à 150 mm), l'égouttoir peut être adapté à tout appareil qui doit être séché.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité