Pointes de pipettes, Matrix®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Matrix®
613-1836EA 0 EUR InStock
613-1836 613-1858
Pointes de pipettes, Matrix®
Pointes de pipettes
En PP transparent, stériles ou non stériles.
  • Embout des pointes assurant une parfait étanchéité sur la plupart des pipettes
  • Pointes fabriquées selon des normes qualité très strictes pour garantir un faible rétention de liquide sans traitement spécial ni additifs
  • Les pointes longues permettent d'accéder au fond des tubes à essai, des flacons de réactifs ou autres récipients sans que le corps de la pipette ne touche les parois du récipient
Conditionnement: Disponibles en vrac, en portoirs Flo-Thru ou en recharges Ecotips. Les portoirs Flo-Thru logent individuellement les embouts afin d'empêcher leur oscillation lorsque vous tentez de les fixer sur la pipette. Le système de recharge Ecotips est 100% recyclable et propose un rechargement rapide du portoir dans un design compact.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité