Tubing, rubber, porous
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
3301025 3301226 3301530 3302235
DENE3301025EA 1060 EUR InStock
DENE3301025 DENE3301226 DENE3301530 DENE3302235
Tubing, rubber, porous
Tuyaux Transfer Tubing
Cellular rubber, black.
  • Flame resistant
  • Covered with special skin
  • Use for isolation
Synthetic natural rubber. Highly flexible and closed insulation material with low thermal conductivity.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité