VWR®, Blouses de laboratoire anti-décharge électrostatique ESD
Fournisseur: VWR Collection
113-1794EA 123 EUR InStock
113-1794 113-1793 113-1792 113-1791 113-1790 113-1789 113-1788 113-1787 113-1786 113-1785 113-1784 113-1783 113-1796 113-1797 113-1795 113-1798 113-1799 113-1800 113-1801 113-1802 113-5992
VWR®, Blouses de laboratoire anti-décharge électrostatique ESD
Tenue de travail
Ces manteaux réutilisables pour femmes et hommes sont composés de 63 % polyester, 35 % coton et 2 % carbone, ce qui offre une protection antistatique. Tous les modèles sont dotés de poignets réglables en deux étapes, de deux poches latérales, d'une poche poitrine, d'un col tailleur et d'une fermeture à boutons-pression dissimulés.
  • Caractéristiques DES : tissu antistatique adapté à la manipulation des composants électroniques
  • Avec fente latérale
  • Pour femme : coupe ajustée, avec ceinture dans le dos
  • Lavables à 60 °C, adaptées au nettoyage industriel
Densité : 190 g/m²
Couleur : Blanc
EN 1149-5, EN 61340
Certifications: EN 1149-5, EN 61340
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité