Cuves à usage unique
Fournisseur: KARTELL
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 21.7 EUR InStock
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Cuves à usage unique
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves à usage unique en PS ou en PMMA avec une transmission de 70% à 300 nm.
  • 44,5 to 45 mm height
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité