Ces blouses antistatiques sont fabriquées à partir de 99% de fibres de polyester avec 1% de finition Hydro-Tec (traité au carbone), ce qui les rend à la fois extrêmement durables et résistantes à la saleté, à l'huile, aux produits chimiques et à l'eau. Toutes les blouses sont dotées d'un col montant, de deux poches latérales et d'une poche poitrine, toutes trois protégées par un rabat.
- Extrêmement durable grâce à la conception en armature toile
- La finition Hydro-Tec innovante offre une protection contre les éclaboussures
- Fermeture avant par boutons pression recouverts d'un rabat Velcro®
- Lemodèle pour femme est doté d'une taille ajustée
- Lavable à 60 °C
Couleur : blanc, gris ou bleu
Densité : 275 g/m²
EN 13034:2005 (type 6), EN 1149-5; complies with Oeko-Tex® Standard 100
Certifications: EN 13034:2005 (type 6), EN 1149-5 ; conforme à la norme Oeko-Tex® Standard 100