Funnels with short stem, heavy duty, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
SCIENCEWARE®
BELAF146970000EA 88.1 EUR InStock
BELAF146970000 BELAF146960000
Funnels with short stem, heavy duty, SP Bel-Art
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
PP, translucent.
  • With ridges to help prevent vapor lock
  • Durable and versatile
  • Autoclavable at 121 °C
The heavy duty funnel is ideal for continuous laboratory work.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité