Utility trays, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F163001520 F163001216 F163002020 F163001015 F163002226 F163001818
216-2742EA 362 EUR InStock
216-2742 BELAF163001216 BELAF163002020 BELAF163001015 BELAF163002226 BELAF163001818
Utility trays, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
PP, white.
  • Straight sided
  • Temperature resistant up to 135 ºC
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité