Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
Sterileware®
BELAF379440000EA 97.8 EUR InStock
BELAF379440000
Mini tongs, Sterileware®, SP Bel-Art
Pinces
  • Individually packaged, lot traceable and sterilized sample handling tongs
  • For handling food, biological, chemical or pharmaceutical samples
  • Molded from smooth white polystyrene
  • Serrated jaws securely hold small quantities of moist or dry material
  • Disposable, designed for one time use to avoid cross contamination
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité