Acide citrique monohydraté ≥98% pour le détartrage
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Acide citrique à 1 molécule d'eau
84559.290EA 26 EUR InStock
84559.290
Acide citrique monohydraté ≥98% pour le détartrage
Acide citrique monohydraté
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 173,9 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
Merck Index: 13,02350
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/24/713424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité