Tubing couplings, POM, NW 6,4 mm
Fournisseur: BURKLE
8780-1060 8780-1040 8781-1060 8782-1060 8782-1040 8781-1040 8783-1060 8783-1062
BURK8780-1060EA 12.8 EUR InStock
BURK8780-1060 BURK8780-1040 BURK8781-1060 BURK8782-1060 BURK8782-1040 BURK8781-1040 BURK8783-1060 BURK8783-1062
Tubing couplings, POM, NW 6,4 mm
Raccords et connecteurs
POM, white/gray.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Secure O-ring guarantees that rapid couplings are leakproof
Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum. Rapid couplings are the ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers, and more.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité