pH-mètres portables, PHT 810/ST 1000
Fournisseur: EBRO
1340-5810 1339-0620
EBRO1340-5810EA 217 EUR InStock
EBRO1340-5810 620-2393
pH-mètres portables, PHT 810/ST 1000
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Cet appareil portatif mesure la valeur du pH de la viande, des viandes froides, du fromage, des produits laitiers et liquides. Il est donc idéal pour les bouchers, supermarchés et dans la production de boissons.
  • Pratique et robuste
  • Étalonnage simple avec clavier
  • Électrode remplaçable
  • Mémorisation des valeurs actuelles
  • Étalonnage du pH entièrement automatique
  • Batterie d'une durée de vie d'environ 5 ans
Information de livraison: l'instrument PHT 810 est fourni sans électrode. L'ensemble ST 1000 comprend le pH-mètre PHT810, l'électrode de pénétration AT 206, l'aiguille perforatrice, la solution tampon pH 4/7, nettoyant de protéines, solution KCl et mallette.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité