Réfractomètres portables, série "PEN"
Fournisseur: ATAGO
3730 3741
ATAG3730EA 411 EUR InStock
ATAG3730 ATAG3741
Réfractomètres portables, série "PEN"
Réfractomètres Réfractomètres portables
Réfractomètres portables conçus pour les mesures en continu afin d'augmenter la précision de vos méthodes de mesure actuelles.
  • Conception ergonomique pour une utilisation d'une seule main
  • Fonction de Compensation automatique de la température (ATC) indépendamment de la température ambiante
  • Rincer l'échantillon en faisant couler de l'eau sur le prisme
Certifications: IP 65
Information de livraison: Fournis dans un étui de stockage pratique.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité