Tubing, perbunan rubber
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
3241217 3240812 3240408 3240610 3240711
228-2353EA 50.5 EUR InStock
228-2353 DENE3240812 DENE3240408 DENE3240610 DENE3240711
Tubing, perbunan rubber
Tuyaux Transfer Tubing
Acrylonitrile-Butadiene (NBR), black.
  • Hardness: 70 Shore A
  • Temperatur resistance: −30 to +80 °C
  • No inlay
  • Resistant against oil.
  • Dimension tolerances according to DIN ISO 3302-1 E2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité