VWR®, Pantalons pour femmes et hommes, en polyester/coton
Fournisseur: VWR Collection
113-1896EA 51.1 EUR InStock
113-1896 113-1893 113-1878 113-1888 113-1889 113-1890 113-1891 113-1892 113-1885 113-1895 113-1887 113-1881 113-1882 113-1883 113-1884 113-1879 113-1886 113-1894 113-1880 113-1877 113-5996 113-6181
VWR®, Pantalons pour femmes et hommes, en polyester/coton
Tenue de travail
Ce pantalon droit est composé de 65% polyester et 35% coton. Ils conviennent à une utilisation dans les laboratoires, les hôpitaux, les maisons de retraite et autres domaines médicaux. Idéal en combinaison avec les tuniques VWR®.
  • Avec deux poches latérales et deux poches arrière
  • Taille élastiquée avec bouton et fermeture à glissière réglable manuellement pour un ajustement parfait
  • Les pantalons pour hommes comportent également des passants de ceinture
  • Lavable à 95 °C, adapté au lavage industriel
Couleur : Blanc
Densité : 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: Conforme à la norme Oeko-Tex® Standard 100.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité