Centrifuge tubes, conical bottom
Fournisseur: KARTELL
84008 84013 84006 84007 84011 84012 84009 84010 84015 84014
KART84008EA 416 EUR InStock
KART84008 KART84013 KART84006 KART84007 KART84011 KART84012 KART84009 KART84010 KART84015 KART84014
Centrifuge tubes, conical bottom
Tubes Tubes à centrifuger
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Graduated
Conical bottom with tight screw cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité