Joining pieces for flat flanges, BOLA
Fournisseur: Bohlender
BOLA
BOHLB323-01EA 676 EUR InStock
BOHLB323-01
Joining pieces for flat flanges, BOLA
Raccords et connecteurs
Made of aluminium.
  • For flanges NW 170/146
Connection between reaction vessel and lid. Locked by zinc-plated steel screws.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité